Läs mer
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-benzotriazole-1-methanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-benzotriazole-1-methanamine |
| CAS | 221656-37-7 |
| Molekylformel | 2 C20 H25 N3 O4 . 3 H2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Bis((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/2C20H25N3O4.3H2O/c2*1-11-8-14-17(19(27-3)16(11)22-7-6-21-12(2)9-22)23(13-4-5-13)10-15(18(14)24)20(25)26;;;/h2*8,10,12-13,21H,4-7,9H2,1-3H3,(H,25,26);3*1H2 |
| LEDER | O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(C)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(C)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-8-methoxy-6-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;trihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 796.906 |
| Formel vikt | 796.401 |