Läs mer
N-(1H-Indol-5-yl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1H-Indol-5-yl)benzamide |
| CAS | 6019-39-2 |
| Molekylformel | C15 H12 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18) |
| LEDER | O=C(Nc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-(1H-indol-5-yl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vikt | 236.095 |