missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1H-pyrrol-2-ylcarbonyl)-Glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1H-pyrrol-2-ylcarbonyl)-Glycine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c10-6(11)4-9-7(12)5-2-1-3-8-5/h1-3,8H,4H2,(H,9,12)(H,10,11) |
| Formel vikt | 168.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?