missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(1R)-1-(4-Acetylfenyl)etyl]acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 88146-37-6 |
| Molekylformel | C12H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(1R)-1-(4-acetylfenyl)etyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?