Läs mer
N-[(1R)-1-(4-Acetylfenyl)etyl]acetamid, TRC
Produktkod. 30312868
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312868 100 mg
1 options
Produktkod. 30312868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187385100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Molekylformel C12H15NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
LEDER C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn N-[(1R)-1-(4-acetylfenyl)etyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 205.25
Formel vikt 205.1103