missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| CAS | 133261-14-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 Br N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, Acetamide, N-[2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, (R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17BrN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CBr)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-[(2R)-1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?