missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-metoxy-2-naftenenyl]propanamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl]propanamide |
| CAS | 88058-70-2 |
| Molekylformel | C14H19NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1R-trans)-N-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-3-13(16)15-12-7-5-9-4-6-10(18-2)8-11(9)14(12)17/h4,6,8,12,14,17H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)/t12-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(1R,2R)-1-hydroxy-7-metoxi-1,2,3,4-tetrahydronafthal-2-yl]propanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.1365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?