missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]cyclohexyl]-4-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R,2R)-2-([(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amino)cyclohexyl]-4-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 908598-58-3 |
| Molekylformel | C24 H27 N3 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3O4S/c1-17(21-10-6-8-18-7-2-3-9-22(18)21)25-23-11-4-5-12-24(23)26-32(30,31)20-15-13-19(14-16-20)27(28)29/h2-3,6-10,13-17,23-26H,4-5,11-12H2,1H3/t17-,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](N[C@@H]1CCCC[C@H]1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]amino]cyclohexyl]-4-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.55 |
| Formel vikt | 453.1722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?