Läs mer
N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymetyl)-2-fenyletyl] karbaminsyra tert-butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1009093-14-4 |
| Molekylformel | C14H21NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-fenylpropan-2-yl]karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1471 |