Läs mer
N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymetyl)-2-fenyletyl] karbaminsyra tert-butylester, TRC
Produktkod. 30393371
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30393371 100 mg
1 options
Produktkod. 30393371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH942845100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Molekylformel C14H21NO4
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-fenylpropan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 267.32
Formel vikt 267.1471