missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[1R,2R-(2-Methylamino)cyclohex-1-yl)methyl]-N’-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R,2R-(2-Methylamino)cyclohex-1-yl)methyl]-N’-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazine |
| CAS | 1260138-03-1 |
| Molekylformel | C19H28N4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | ((1R,2R)-2-((4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methanamine, (1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexanemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N4S/c20-13-15-5-1-2-6-16(15)14-22-9-11-23(12-10-22)19-17-7-3-4-8-18(17)24-21-19/h3-4,7-8,15-16H,1-2,5-6,9-14,20H2/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | NC[C@H]1[C@@H](CCCC1)CN2CCN(CC2)C3=NSC4=C3C=CC=C4 |
| IUPAC-namn | ((1R,2R)-2-((4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.52 |
| Formel vikt | 344.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?