Läs mer
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyklo[3.3.1]non-3-yl]-1-metyl-1H-indazol-3-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 17991836
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17991836 50 mg
1 options
Produktkod. 17991836 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyklo[3.3.1]non-3-yl]-1-metyl-1H-indazol-3-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 160177-67-3
Analyt- eller komponentnamn N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H22 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound C, Granisetron Hydrochloride Impurity C, Granisetron Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
LEDER Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
IUPAC-namn N-[(1R,5S)-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-metylindazol-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 298.38
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 298,1794 g/mol