Läs mer
N-[(1R,3r,5S)-9-metyl-9-azabicyklo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazol-3-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 17914056
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17914056 25 mg
1 options
Produktkod. 17914056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyklo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazol-3-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 107007-95-4
Analyt- eller komponentnamn N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H22 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Granisetron Imp. B (EP), Granisetron USP Related Compound B, Granisetron USP RC B, N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., Granisetron Related Compound B, Granisetron Hydrochloride Impurity B, Granisetron Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
LEDER CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
IUPAC-namn N-[(1R,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl]-1H-indazol-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 298.38
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 298,1794 g/mol