Learn More
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride (rac-Demethylselegiline Hydrochloride), Mikromol™
Beschreibung
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride (rac-Demethylselegiline Hydrochloride)
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| CAS | 2588-96-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?