Läs mer
N-[(1S)-1-Bensyl-2-(3-metylbutanoylamino)-2-oxoetyl] pyrazin-2-karboxamid, Mikromol
Beskrivning
N-[(1S)-1-Bensyl-2-(3-metylbutanoylamino)-2-oxoetyl] pyrazin-2-karboxamid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib |
| CAS | 862894-96-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H22 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2 |
| Visa mer |