Läs mer
N-[(1S)-1-(Hydroxymetyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]etyl]-karbaminsyra tert-butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 258.158 |