Läs mer
N-[(1S)-1-(Hydroxymetyl)-3-fenylpropyl] karbaminsyra-d2 fenylmetylester, TRC
Produktkod. 30401472
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401472 500 mg
30389193 250 mg
30389852 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30401472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946922500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenyl Methyl Ester
Molekylformel C18 D2 H19 N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym [(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenylmethyl Ester, Benzyl ((S)-1-Hydroxymethyl-3-phenylpropyl)carbamate-d2
InChI formel InChI=1S/C18H21NO3/c20-13-17(12-11-15-7-3-1-4-8-15)19-18(21)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,20H,11-14H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1/i13D2
LEDER [2H]C([2H])(O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn bensyl N-[(2S)-1,1-dideuterio-1-hydroxy-4-fenylbutan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 301.377
Formel vikt 301.165
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.