Läs mer
N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 1446194-56-4 |
| Molekylformel | C19 H24 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O2/c1-14(2)8-9-22-18(24)16(12-15-6-4-3-5-7-15)23-19(25)17-13-20-10-11-21-17/h3-7,10-11,13-14,16H,8-9,12H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CCNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC-namn | N-[(2S)-1-(3-methylbutylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.4195 |
| Formel vikt | 340.1899 |