Läs mer
N-[(1S)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1S)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1609959-45-6 |
| Molekylformel | C14H27NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO3/c1-9(2)8-11(12(16)10(3)4)15-13(17)18-14(5,6)7/h9,11-12,16H,3,8H2,1-2,4-7H3,(H,15,17)/t11-,12?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](CC(C)C)C(O)C(C)=C |
| IUPAC-namn | tert-butyl ((4S)-3-hydroxy-2,6-dimethylhept-1-en-4-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.37 |
| Formel vikt | 257.2 |