Läs mer
N-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-fluoro-4-nitro-benzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)ethyl)-2-fluoro-4-nitro-benzenamine |
| CAS | 1219708-11-8 |
| Molekylformel | C14H23FN2O3Si |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23FN2O3Si/c1-14(2,3)21(4,5)20-9-8-16-13-7-6-11(17(18)19)10-12(13)15/h6-7,10,16H,8-9H2,1-5H3 |
| LEDER | O=N(=O)C1=CC=C(NCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(F)=C1 |
| IUPAC-namn | N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-2-fluoro-4-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.43 |
| Formel vikt | 314.15 |