missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide |
| CAS | 51072-34-5 |
| Molekylformel | C17H23NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2/c1-20-16-9-7-15(8-10-16)13-17(19)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h5,7-10H,2-4,6,11-13H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)NCCC2=CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(cyclohexen-1-yl)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vikt | 273.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?