Läs mer
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-Yl)[1,1'-Biphenyl]-4-Yl]Methyl]Amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-Yl)(1,1'-Biphenyl)-4-Yl)Methyl)Amine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-16-18-19-17-14/h1-8H,9,15H2,(H,16,17,18,19) |
| Formel vikt | 251.1171 |