Läs mer
N-[2-[2-(2-klor-4,6-dinitrofenyl)diazenyl]-5-(dietylamino)fenyl]acetamid (>90%), TRC
Produktkod. 30358640
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358640 50 mg
30350322 10 mg
30352424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30358640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC54613050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66557-45-7
Molekylformel C18H19ClN6O5
Molekylvikt (g/mol) 434.83
Synonym Acetamide, N-[2-[2-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]-, Acetamide, N-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- (9CI), Disperse Violet 93 (Cl derivative)
IUPAC-namn N-[2-[(E)-(2-klor-4,6-dinitrofenyl)diazenyl]-5-(dietylamino)fenyl]acetamid
LEDER CCN(CC)c1ccc(N=Nc2c(Cl)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN6O5/c1-4-23(5-2)12-6-7-15(16(9-12)20-11(3)26)21-22-18-14(19)8-13(24(27)28)10-17(18)25(29)30/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,20,26)
Formel vikt 434.1105