missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Bisnortilidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Bisnortilidine |
| CAS | 71616-76-7 |
| Molekylformel | C18H20Cl3NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | trans-1-Phenyl-2-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20Cl3NO4/c1-2-25-15(23)17(13-8-4-3-5-9-13)11-7-6-10-14(17)22-16(24)26-12-18(19,20)21/h3-6,8-10,14H,2,7,11-12H2,1H3,(H,22,24)/t14-,17+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1NC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl (1S,2R)-1-phenyl-2-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamino)cyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.71 |
| Formel vikt | 419.0458 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?