missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine |
| CAS | 1246820-84-7 |
| Molekylformel | C19H22Cl3NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | trans-1-phenyl-N-methyl-2-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22Cl3NO4/c1-3-26-16(24)18(14-9-5-4-6-10-14)12-8-7-11-15(18)23(2)17(25)27-13-19(20,21)22/h4-7,9-11,15H,3,8,12-13H2,1-2H3/t15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1N(C)C(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl (1R,2R)-2-[methyl(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)amino]-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.74 |
| Formel vikt | 433.0614 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?