Läs mer
N-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 1604-49-5 |
| Molekylformel | C14H13F3N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(Trifluoroacetyl)-L-tryptophan Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13F3N2O3/c1-22-12(20)11(19-13(21)14(15,16)17)6-8-7-18-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,18H,6H2,1H3,(H,19,21)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.26 |
| Formel vikt | 314.0878 |