missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-[[2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl]thio]phenyl)acetamide Fumarate, Mikromol™

Produktkod. 30050854
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050854 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050854 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.170025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(2-[[2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl]thio]phenyl)acetamide Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-[(2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl)thio]phenyl)acetamide Fumarate
CAS 2734483-49-7
Analyt- eller komponentnamn N-(2-[(2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl)thio]phenyl)acetamide Fumarate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H29 N3 O4 S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. K (EP), Quetiapine Imp. K (EP), Quetiapine Fumarate Imp. K (EP) as Fumarate, N-(2-[[2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl]thio]phenyl)acetamide Fumarate, Quetiapine Fumarate Impurity K as Fumarate, Quetiapine Impurity K as Fumarate
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-but-2-enedioic acid;N-[2-[2-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine-1-carbonyl]phenyl]sulfanylphenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 559.63
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 559.1988 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.