missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| CAS | 911805-54-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H13 Cl4 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22) |
| LEDER | Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]formamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?