Läs mer
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| CAS | 911805-54-4 |
| Molekylformel | C16 H13 Cl4 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22) |
| LEDER | Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.09 |
| Formel vikt | 390.97 |