missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide |
| CAS | 1421593-80-7 |
| Molekylformel | C15H15N3O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl Lenalidomide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4/c1-8(19)16-11-4-2-3-9-10(11)7-18(15(9)22)12-5-6-13(20)17-14(12)21/h2-4,12H,5-7H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20,21) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.3 |
| Formel vikt | 301.1063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?