Läs mer
N-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methyl-N-(3-thienylmethyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methyl-N-(3-thienylmethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 58754-96-4 |
| Molekylformel | C24 H34 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methyl-N-(thiophen-3-ylmethyl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-4-20(29)30-24(19(28)13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)21(16)18(27)12-23(17,24)3/h11,16-18,21,25,27H,4-10,12-13H2,1-3H3/t16-,17+,18-,21-,22-,23-,24?/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10R,11S,13S,14R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.523 |
| Formel vikt | 418.236 |