Läs mer
N-(2,2-Dimethoxyethyl)ammeline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,2-Dimethoxyethyl)ammeline |
| CAS | 67410-53-1 |
| Molekylformel | C7H13N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-6-[(2,2-dimethoxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N5O3/c1-14-4(15-2)3-9-6-10-5(8)11-7(13)12-6/h4H,3H2,1-2H3,(H4,8,9,10,11,12,13) |
| LEDER | COC(CNC1=NC(=O)N=C(N)N1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vikt | 215.1018 |