Läs mer
N-(2,2-Dimethoxyethyl)prop-2-enamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,2-Dimethoxyethyl)prop-2-enamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-4-6(9)8-5-7(10-2)11-3/h4,7H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 159.0895 |