Läs mer
N-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl]-N-methylamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11370597 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10396274 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370597 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27246CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 868755-46-8
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.27
MDL-nummer MFCD08435850
InChI-nyckel ZXAQWZXMLFUWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methyl-n-methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n,2,2-trimethyl, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methyl methyl amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl-methyl-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methyl methyl amine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525714
LEDER CNCC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2, 2-dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl]-N-methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamine
Formel vikt 191.27
Procent renhet 95%