Läs mer
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea, Mikromol™
Beskrivning
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| CAS | 82586-81-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H20 N4 O S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nizatidine Imp. I (EP), N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methylurea, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methylurea, Nizatidine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4OS2/c1-12-11(16)13-4-5-17-7-9-8-18-10(14-9)6-15(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,16) |
| LEDER | CNC(=O)NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-3-methylurea |
| Visa mer |