Läs mer
N-[[[2-[(2-Furanylmethyl)thio]ethyl]amino][[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]imino]methyl]-methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(((2-((2-Furanylmethyl)thio)ethyl)amino)((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)imino)methyl)-methanesulfonamide |
| CAS | 123354-88-1 |
| Molekylformel | C17H23N3O5S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N3O5S2/c1-27(23,24)20-17(18-8-10-26-12-15-3-2-9-25-15)19-11-16(22)13-4-6-14(21)7-5-13/h2-7,9,16,21-22H,8,10-12H2,1H3,(H2,18,19,20) |
| LEDER | O=S(=O)(NC(=NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1)NCCSCC=2OC=CC2)C |
| IUPAC-namn | N-(N-(2-((furan-2-ylmethyl)thio)ethyl)-N'-(2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)carbamimidoyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.51 |
| Formel vikt | 413.11 |