missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| CAS | 1323864-93-2 |
| Molekylformel | C16H17NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Benzoyl-2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine, N-[2-(o-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-19-14-9-5-6-10-15(14)20-12-11-17-16(18)13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1ccccc1OCCNC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.31 |
| Formel vikt | 271.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?