Läs mer
N-[2-(3,4-Dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoetyl]-N-formyl-cyklohexankarboxamid, TRC
Produktkod. 30136668
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136668 50 mg
30009955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45008050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125273-88-3
Molekylformel C19 H22 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 342.39
Synonym N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
IUPAC-namn N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisokinolin-2-yl)etyl] cyklohexankarboxamid
LEDER O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Formel vikt 342.158