Läs mer
N-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl]-N'-(2-fenyletyl)-hexanediamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-N'-(2-phenylethyl)-hexanediamide |
| CAS | 86480-25-3 |
| Molekylformel | C24H32N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N2O4/c1-29-21-13-12-20(18-22(21)30-2)15-17-26-24(28)11-7-6-10-23(27)25-16-14-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,28) |
| LEDER | COc1ccc(CCNC(=O)CCCCC(=O)NCCc2ccccc2)cc1OC |
| IUPAC-namn | N'-[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]-N-(2-fenyletyl)hexanediamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.52 |
| Formel vikt | 412.2362 |