Läs mer
N-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanine |
| CAS | 208124-34-9 |
| Molekylformel | C11H11F2NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,5-Difluorophenylacetyl-(S)-alanine, N-[(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-(S)-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F2NO3/c1-6(11(16)17)14-10(15)4-7-2-8(12)5-9(13)3-7/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.21 |
| Formel vikt | 243.0707 |