missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 166526-96-1 |
| Molekylformel | C17H19NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[2-(3Aacetyl-7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-11(19)15-8-13-4-5-16(21-3)10-17(13)14(9-15)6-7-18-12(2)20/h4-5,8-10H,6-7H2,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | O=C(C)NCCC1=C2C(C=CC(OC)=C2)=CC(C(C)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | N-(2-(3-acetyl-7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?