Läs mer
N-{[2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl]metyl}-N-metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10183084
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10183084 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10183084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46746DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 864068-99-5
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H11ClN2S
MDL-nummer MFCD08690268
Kvantitet 1 g
Synonym 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine
InChI-nyckel YHQACXKNKUPSSA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CSC(=N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
IUPAC-namn 1-[2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl]-N-metylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 238.733
PubChem CID 18525799
Formel vikt 238.74
Procent renhet 90%