Läs mer
N-(2,3-diklorfenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride) |
| CAS | 119532-26-2 |
| Molekylformel | C10 H12 Cl2 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-diklorfenyl)piperazin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.58 |
| Formel vikt | 266.0144 |