Läs mer
N-(2,3-diklorfenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30379102
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30379102 100 mg
1 options
Produktkod. 30379102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Molekylformel C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
LEDER Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
IUPAC-namn 1-(2,3-diklorfenyl)piperazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 267.58
Formel vikt 266.0144