missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 2183900-02-7 |
| Molekylformel | C13H19NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)12(15)14-9-7-6-8-10(16-4)11(9)17-5/h6-8H,1-5H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1cccc(NC(=O)C(C)(C)C)c1OC |
| IUPAC-namn | N-(2,3-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.3 |
| Formel vikt | 237.1365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?