Läs mer
N-(2,3-Dimethylphenyl) Mefenamic Acid Carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O/c1-15-9-7-13-20(17(15)3)24-22-12-6-5-11-19(22)23(26)25-21-14-8-10-16(2)18(21)4/h5-14,24H,1-4H3,(H,25,26) |
| Formel vikt | 344.1889 |