Läs mer
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Produktkod. 10384742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10384742
Brand: Thermo Scientific Acros 421930250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51115-67-4 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51115-67-4
Molekylformel C10H21NO
Molekylvikt (g/mol) 171.28
MDL-nummer MFCD00130070
InChI-nyckel RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
PubChem CID 65300
IUPAC-namn N,2,3-trimetyl-2-propan-2-ylbutanamid
LEDER CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Smältpunkt 58.0°C to 61.0°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,9887
Formel vikt 171.28
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.