missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid, TRC

Produktkod. 30137675
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137675 500 mg
30134567 250 mg
30009265 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN481270500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2114-63-8
Molekylformel C15 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 270.283
Synonym 2-[(2,3-Dimethylphenyl)nitrosoamino]benzoic Acid, ITF 616;
IUPAC-namn 2-(2,3-dimethyl-N-nitrosoanilino)benzoic acid
LEDER Cc1cccc(N(N=O)c2ccccc2C(=O)O)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)17(16-20)14-8-4-3-7-12(14)15(18)19/h3-9H,1-2H3,(H,18,19)
Formel vikt 270.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.