Läs mer
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479992
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11479992
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12083.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91059-97-1
Molekylformel C10H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 194.296
MDL-nummer MFCD00051488
InChI-nyckel LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
PubChem CID 2731118
IUPAC-namn (2,4,6-trimethylphenyl)thiourea
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
Smältpunkt 230°C to 231°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2642667
Formel vikt 194.3
Procent renhet 99%