Läs mer
N-[2-(4-aminofenoxi)etyl]-N,N-dimetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133533
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133533 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10577474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133533 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51514CB
Kemiska identifierare
CAS 62345-76-0
Molekylformel C10H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD07801177
InChI-nyckel CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
IUPAC-namn 4-[2-(dimetylamino)etoxi]anilin
LEDER CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.25
Procent renhet 95%